Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénoxyaniline 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO373160250EA 57.3 EUR InStock
ACRO373160250 ACRO373165000
2-Phénoxyaniline 98%
2-Phénoxyaniline


Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 46…50 °C
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00035765
Numéro CAS: 2688-84-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité