4-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
375830010 375830100
ACRO375830010EA 39.5 EUR InStock
ACRO375830010 ACRO375830100
4-(Trifluorométhyl)benzylamine 97%
4-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175,15 g/mol
Point d'ébullition: 79…82 °C (15 mmHg)
Densité: 1.229 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010220
Numéro CAS: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité