Formylhydrazine 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
376060250 376061000
ACRO376060250EA 79.2 EUR InStock
ACRO376060250 ACRO376061000
Formylhydrazine 90%
Formylhydrazine
Formule: CH₄N₂O
MW: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (0.7 mmHg)
Point de fusion: 51…58 °C
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007589
Numéro CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 59 °C
Titration with KIO3 88 to 112 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité