6-Chloro-1-hexyne 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
380810050 380810250
ACRO380810050EA 64.4 EUR InStock
ACRO380810050 ACRO380810250
6-Chloro-1-hexyne 97%
6-Chloro-1-hexyne
Formule: C₆H₉Cl
Point d'éclair: 37 °C
Numéro MDL: MFCD00013697
Numéro CAS: 10297-06-0
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité