Acide 3,3,3-trifluoropropionique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropanoic acid
381070010 381070050 381071000
ACRO381070010EA 44 EUR InStock
ACRO381070010 ACRO381070050 ACRO381071000
Acide 3,3,3-trifluoropropionique 98%
Acide 3,3,3-trifluoropropionique
Formule: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 9.7 °C
Densité: 1.45 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153292
Numéro CAS: 2516-99-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3320 to 1.3340 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité