1-(2-Methylphényl)pipérazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
382130010 382130050
ACRO382130010EA 30.1 EUR InStock
ACRO382130010 ACRO382130050
1-(2-Methylphényl)pipérazine 98%
1-(2-Methylphényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Point de fusion: 48…52 °C
Numéro MDL: MFCD00040729
Numéro CAS: 39512-51-1
EINECS: 254-481-9
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 48 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité