Sodium perborate monohydraté 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
386410250 386412500 386410010
ACRO386410250EA 29.6 EUR InStock
ACRO386410250 ACRO386412500 ACRO386410010
Sodium perborate monohydraté 95%
Sodium perborate monohydraté
Formule: BH₂NaO₄·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149230
Numéro CAS: 10332-33-9
EINECS: 239-172-9
ONU: 3377
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 % (active oxygen)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité