2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle with 1% trimethylsilyl chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
389320250 389321000 389325000
ACRO389320250EA 236 EUR InStock
ACRO389320250 ACRO389321000 ACRO389325000
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle with 1% trimethylsilyl chloride
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Point d'ébullition: 145…147 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -41 °C
Densité: 0.974 g/cm³
Point d'éclair: 34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
GC ≤1.5 % TMCS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité