Ammonium fluorure 98+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fluoroammonium
393190010 393190500 393192500
ACRO393190010EA 174 EUR InStock
ACRO393190010 ACRO393190500 ACRO393192500
Ammonium fluorure 98+% pour analyses
Ammonium fluorure
Formule: NH₄F
MW: 37,04 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011423
Numéro CAS: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
ONU: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité