2-(4-Aminophényl)ethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
400930250 400931000
ACRO400930250EA 83.4 EUR InStock
ACRO400930250 ACRO400931000
2-(4-Aminophényl)ethanol 97%
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 235 - 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007922
Numéro CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité