Benzoylacétonitrile 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
402000050 402000250
ACRO402000050EA 56.8 EUR InStock
ACRO402000050 ACRO402000250
Benzoylacétonitrile 98+%
Benzoylacétonitrile
Formule: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001942
Numéro CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité