Formiate de calcium 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
403830010 403832500 403830025
ACRO403830010EA 160 EUR InStock
ACRO403830010 ACRO403832500 ACRO403830025
Formiate de calcium 98%, pur
Formiate de calcium
Formule: C₂H₂CaO₄
MW: 130,11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 2,009 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036108
Numéro CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7
Merck Index: 12,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Stabilizer 2 % CaCO3
Specific optical rotation +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité