Cholate de sodium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
405191000 405195000
ACRO405191000EA 132 EUR InStock
ACRO405191000 ACRO405195000
Cholate de sodium 99%
Cholate de sodium
Formule: C₂₄H₃₉NaO₅
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150749
Numéro CAS: 361-09-1
EINECS: 206-643-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5.0 % (110°C)
pH 7.5 to 9.5 (5 % in water)
Specific optical rotation +33° to +37° (20°C, 589 nm) (c=0.6, ethanol)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Impurity ≤2.0 % Sodium deoxycholate
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité