Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
412090250 412090050
ACRO412090250EA 161 EUR InStock
ACRO412090250 ACRO412090050
Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique 98%
Acide (4-hydroxyphénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))OCH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014362
Numéro CAS: 1878-84-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 156 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité