Isoxazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
412930100 412930500
ACRO412930100EA 67.6 EUR InStock
ACRO412930100 ACRO412930500
Isoxazole 99%
Isoxazole
Formule: C₃H₃NO
Point d'ébullition: 95 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 8 °C
Numéro MDL: MFCD00003149
Numéro CAS: 288-14-2
EINECS: 206-018-7
ONU: 1993
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité