Pepsin
Fournisseur: Thermo Scientific
417071000 417075000 417070025 417070200
ACRO417071000EA 114 EUR InStock
ACRO417071000 ACRO417075000 ACRO417070025 ACRO417070200
Pepsin
Enzymes
Contains either Lactose or Maltodextrin excipient
  • Assay: >=0.5 Ph. Eur. U/mg (Activity)
  • Assay: Hemoglobin, pH 1.6, 25°C
  • Infrared spectrum: Conforms
  • Loss on drying: =<5.0 % (60°C, 4 h, 670 Pa) (P2O5)
  • Microbial contamination: Passes test
  • Sulfated ash: =<5.0 % (800°C)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité