Perchlorate de tétraméthylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
420560250 420561000
ACRO420560250EA 130 EUR InStock
ACRO420560250 ACRO420561000
Perchlorate de tétraméthylammonium 98%
Perchlorate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClNO₄
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043207
Numéro CAS: 2537-36-2
EINECS: 219-805-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (on dry base)
Water 1 to 7 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité