Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
10468.03EA 315 EUR InStock
10468.03 10468.06
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I) ≥97%
Chlorure de tris(triphénylphosphine)rhodium (I)
Formule: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
MW: 925,23 g/mol
Point de fusion: ∼ 250 °C (déc.)
Densité: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00010016
Numéro CAS: 14694-95-2
Merck Index: 12,02226
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité