Potassium tétranitroplatinate (II) (≥42,6% Pt)
Fournisseur: Thermo Scientific
10538.03 10538.06
10538.03EA 157 EUR InStock
10538.03 10538.06
Potassium tétranitroplatinate (II) (≥42,6% Pt)
Potassium tétranitroplatinate (II)
CAS No.: 13815-39-9 Molecular Formula: K2Pt(NO2)4 Formula Weight: 457.32 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00011375
Formule: K₂N₄O₈Pt
MW: 457,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011375
Numéro CAS: 13815-39-9
EINECS: 237-491-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité