Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) (≥9% Pd) ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
10548.04 10548.09 10548.02
10548.04EA 113 EUR InStock
10548.04 10548.09 10548.02
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) (≥9% Pd) ≥99.8% (base métaux)
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Purity: 99.8% CAS No.: 14221-01-3 Molecular Formula: Pd[P(C6H5)3]4 Formula Weight: 1155.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Yellow to green Melting Point: 100-105° Solubility: Soluble in benzene, ethanol and chloroform Beilstein Reference: 6704828 MDL No.: MFCD00010012
Hydrosilation, isomerization, carbonylation, oxidation, and C-C bond formation
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
Point de fusion: 100…105 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité