Hexachloroiridate de diammonium (41% Ir) ≥99.994% (base métaux) Ir ≥ 41%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
10712.03 10712.06 10712.77
10712.03EA 376 EUR InStock
10712.03 10712.06 10712.77
Hexachloroiridate de diammonium (41% Ir) ≥99.994% (base métaux) Ir ≥ 41%, Premion®
Diammonium hexachloroiridate
Purity: 99.994% CAS No.: 16940-92-4 Molecular Formula: (NH4)2IrCl6 Formula Weight: 441.02 Physical Form: Crystalline powder Density: 2.86 Appearance: Red-black Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010881
Formule: H₈Cl₆IrN₂
MW: 441,01 g/mol
Point de fusion: Dec.
Densité: 2.86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010881
Numéro CAS: 16940-92-4
EINECS: 241-007-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité