Hexachloroplatinate de disodium hexahydraté
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate, Sodium hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
11047.03 11047.06
11047.03EA 123 EUR InStock
11047.03 11047.06
Hexachloroplatinate de disodium hexahydraté
Hexachloroplatinate de disodium hexahydraté
CAS No.: 19583-77-8 Molecular Formula: Na2PtCl6.6H2O Formula Weight: 561.88 (453.79anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.50 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 110° -6H2O Solubility: Soluble in water, alcohol. Insoluble in ether Merck Reference: 14,8623 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149172
Catalyst
Formule: Cl₆Na₂Pt·6H₂O
MW: 561,87 g/mol
Point de fusion: 110 °C (-6H₂O)
Densité: 2.50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149172
Numéro CAS: 19583-77-8
EINECS: 240-983-5
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8623
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité