Thulium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Thulium trinitrate hydrate
11203.04 11203.09
11203.04EA 208 EUR InStock
11203.04 11203.09
Thulium(III) nitrate hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Thulium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: Tm(NO3)3.xH2O (x≈5) Formula Weight: 354.95(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149875
Formule: N₃O₉Tm·xH₂O
MW: 354,95 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149875
Numéro CAS: 36548-87-5
EINECS: 239-069-9
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité