Acide tétrafluoroborique ≥48% (p/p) en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11484.18 11484.36 11484.57
11484.18EA 46.8 EUR InStock
11484.18 11484.36 11484.57
Acide tétrafluoroborique ≥48% (p/p) en solution aqueuse
Acide tétrafluoroborique
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and treat the surface of substrates. It is used as radiotracers.
Attention: Incompatible with strong bases, oxidising agents and acids.
Formule: HBF₄
Point d'ébullition: 130 °C (dec.)
Densité: 1.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011345
Numéro CAS: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
ONU: 1775
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4149
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (weight/weight) 48% min
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité