Hexachloroiridate de dipotassium (≥39% Ir)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium hexachloroiridate(IV), Potassium hexachloroiridate (IV)
11888.03 11888.06 11888.14
11888.03EA 368 EUR InStock
11888.03 11888.06 11888.14
Hexachloroiridate de dipotassium (≥39% Ir)
Hexachloroiridate de dipotassium
CAS No.: 16920-56-2 Molecular Formula: K2IrCl6 Formula Weight: 483.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011369
Formule: Cl₆IrK₂
MW: 483,13 g/mol
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011369
Numéro CAS: 16920-56-2
EINECS: 240-976-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité