Hexabromoiridate de dipotassium (≥25,4% Ir)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
12651.03EA 221 EUR InStock
12651.03 12651.06
Hexabromoiridate de dipotassium (≥25,4% Ir)
Hexabromoiridate de dipotassium
Formule: Br₆IrK₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054221
Numéro CAS: 19121-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité