Chromehexacarbonyl ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chromium carbonyl, Hexacarbonylchromium, Hexacarbonylchromium(0), Chromium(0) hexacarbonyl
13061.03 13061.09 13061.18
13061.03EA 34.4 EUR InStock
13061.03 13061.09 13061.18
Chromehexacarbonyl ≥99%
Chromehexacarbonyl
Purity: 99% CAS No.: 13007-92-6 Molecular Formula: C6CrO6 Formula Weight: 220.06 Physical Form: Crystalline Density: 1.77 Appearance: White Melting Point: ca 152° dec. UN No.: 3466 MDL No.: MFCD00010945
Formule: C₆CrO₆
MW: 220,06 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 152 °C (dec.)
Densité: 1.77
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010945
Numéro CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02253
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité