2,6-Diméthyl-5-heptenal stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
17773.30EA 198 EUR InStock
17773.30
2,6-Diméthyl-5-heptenal stabilisé
2,6-Diméthyl-5-heptenal
Formule: C₉H₁₆O
MW: 140,23 g/mol
Point d'ébullition: 116…124 °C (100 mmHg)
Densité: 0,851
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006981
Numéro CAS: 106-72-9
ADR: ,
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité