Perchlorate de tétraméthylammonium
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
30834.14EA 148 EUR InStock
30834.14 30834.22
Perchlorate de tétraméthylammonium
Perchlorate de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂ClNO₄
MW: 173,6 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043207
Numéro CAS: 2537-36-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité