Dithizone ≥85% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
33283.04 33283.09 33283.18
33283.04EA 28.1 EUR InStock
33283.04 33283.09 33283.18
Dithizone ≥85% ACS
Dithizone
CAS No.: 60-10-6 Molecular Formula: C13H12N4S Formula Weight: 256.33 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 168° dec. Beilstein Reference: 748838 Merck Reference: 14,3377 MDL No.: MFCD00003025
Formule: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Point d'ébullition: 406 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003025
Numéro CAS: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 14,3377
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité