Formaldéhyde 37% en solution aqueuse stabilisé ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with methanol 10-15 %
33314.AP 33314.M1
33314.APEA 47.8 EUR InStock
33314.AP 33314.M1
Formaldéhyde 37% en solution aqueuse stabilisé ACS
Formaldéhyde
CAS No.: 50-00-0 Molecular Formula: CH2O Formula Weight: 30.03 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.083 Refractive Index: 1.3765 Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -15° Boiling Point: 97° Beilstein Reference: 1209228 Merck Reference: 14,4235 UN No.: 1198 MDL No.: MFCD00003274
Formule: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1.083
Point d'éclair: 60 °C (140 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
ONU: 1198
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4235
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité