Acide acétique cristallisable ≥99.7% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36289.AP 36289.K3 36289.AY
36289.APEA 47.1 EUR InStock
36289.AP 36289.K3 36289.AY
Acide acétique cristallisable ≥99.7% ACS
Acide acétique
Purity: 99.7+% CAS No.: 64-19-7 Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.3721 Odour: Pungent pH: 2,5 Melting Point: 16.6° Boiling Point: 118.1° Merck Reference: 14,55 UN No.: 2789 MDL No.: MFCD00036152
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118.1 °C
Point de fusion: 16.6 °C
Densité: 1.049
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
Merck Index: 14,55
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité