40174.06
40174.14
40174.22
40174.06EA
49.9
EUR
InStock
40174.06
40174.14
40174.22
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 10% triméthylchlorosilane
CAS No.: 25561-30-2
Molecular Formula: C8H18F3NOSi2
Formula Weight: 257.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 23°(73°F)
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 3607620
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008269