Hexabromoiridate de dipotassium (≥25,2% Ir) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium hexabromoiridate(IV)
41012.03 41012.06
41012.03EA 230 EUR InStock
41012.03 41012.06
Hexabromoiridate de dipotassium (≥25,2% Ir) ≥99.9% (base métaux)
Hexabromoiridate de dipotassium
Purity: 99.9% CAS No.: 19121-78-9 Molecular Formula: K2IrBr6 Formula Weight: 749.86 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054221
Formule: Br₆IrK₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054221
Numéro CAS: 19121-78-9
EINECS: 242-827-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité