Potassium tellurite hydraté 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41959.14 41959.22
41959.14EA 170 EUR InStock
41959.14 41959.22
Potassium tellurite hydraté 97%
Potassium tellurite hydraté
Potassium tellurite, in association with agar is used as a selective medium for growth of clauberg (bacteria). It is used for the selective isolation of staphylococci and corynebacteria, which is used to reduce TeO3 2- to tellurium element.
Purity: 97% CAS No.: 123333-66-4 Molecular Formula: K2O3Te.H2O Formula Weight: 276.81 (253.80anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: White Melting Point: 465° dec. UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00149923
Formule: K₂O₃Te·H₂O
MW: 271,81 g/mol
Point de fusion: 465 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149923
Numéro CAS: 123333-66-4
EINECS: 232-213-1
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité