Méthoxytriméthylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42464.18EA 148 EUR InStock
42464.18 42464.09 42464.30
Méthoxytriméthylsilane ≥97%
Méthoxytriméthylsilane
Formule: C₄H₁₂OSi
MW: 104,22 g/mol
Point d'ébullition: 57…58 °C
Densité: 0,756
Point d'éclair: –11 °C (–12 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008344
Numéro CAS: 1825-61-2
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité