Dioxolane-1,3 ≥99.5% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
42897.AK 42897.K2 42897.M1
42897.AKEA 52.2 EUR InStock
42897.AK 42897.K2 42897.M1
Dioxolane-1,3 ≥99.5% stabilisé
Dioxolane-1,3
Stabilized
Purity: 99.5% CAS No.: 646-06-0 Molecular Formula: C3H6O2 Formula Weight: 74.08 Flash Point: 1°(34°F) Physical Form: Liquid Density: 1.06 Refractive Index: 1.4000 Melting Point: -95° Boiling Point: 74-75° UN No.: 1166 MDL No.: MFCD00003207
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries
Formule: C₃H₆O₂
Point d'ébullition: 74…75 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.06
Point d'éclair: 1 °C (34 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003207
Numéro CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
ONU: 1166
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité