1-(2-Bromoéthyl)naphtalène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43491.06 43491.03
43491.06EA 325 EUR InStock
43491.06 43491.03
1-(2-Bromoéthyl)naphtalène ≥97%
1-(2-Bromoéthyl)naphtalène
Purity: 97% CAS No.: 13686-49-2 Molecular Formula: C12H11Br Formula Weight: 235.13 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Boiling Point: 237-238°1.65 MDL No.: MFCD00037737
Formule: C₁₂H₁₁Br
MW: 235,12 g/mol
Point d'ébullition: 237…238 °C1.65
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037737
Numéro CAS: 13686-49-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité