Hexabromopalladate de dipotassium ≥99.999% (base métaux) Pd ≥ 15.5%, Premion®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium hexabromopalladate(IV)
43947.03 43947.06
43947.03EA 115 EUR InStock
43947.03 43947.06
Hexabromopalladate de dipotassium ≥99.999% (base métaux) Pd ≥ 15.5%, Premion®
Hexabromopalladate de dipotassium
Purity: 99.999% CAS No.: 16919-74-7 Molecular Formula: K2PdBr6 Formula Weight: 664.04 Physical Form: Crystalline
Formule: Br₆K₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093651
Numéro CAS: 16919-74-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité