Diphosphate de tétrapotassium, anhydre ≥96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44269.A1 44269.A7
44269.A1EA 70.6 EUR InStock
44269.A1 44269.A7
Diphosphate de tétrapotassium, anhydre ≥96%
Diphosphate de tétrapotassium
Purity: 96% min CAS No.: 7320-34-5 Molecular Formula: K4O7P2 Formula Weight: 330.34 Physical Form: Granular Density: 2.33 Appearance: White Melting Point: 1090° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,7663 MDL No.: MFCD00011393
Formule: K₄O₇P₂
Point d'ébullition: Dec.
Point de fusion: 1090 °C
Densité: 2.33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011393
Numéro CAS: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Merck Index: 14,7663
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité