Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(Trifluorométhyl)uracile ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluorométhyl)uracile

44467.03EA 79.1 EUR InStock
44467.03
6-(Trifluorométhyl)uracile ≥97%
6-(Trifluorométhyl)uracile


Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01011762
Numéro CAS: 672-45-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité