4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Kryptofix® 221
44504.04EA 695 EUR InStock
44504.04 44504.02 44504.77
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane ≥97%
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane (Kryptofix® 221)
Formule: C₁₆H₃₂N₂O₅
MW: 332,44 g/mol
Densité: 1,11
Numéro MDL: MFCD00005108
Numéro CAS: 31364-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité