Potassium tétrabromoplatinate (II) ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45548.88 45548.ME
45548.88EA 668 EUR InStock
45548.88 45548.ME
Potassium tétrabromoplatinate (II) ≥99.9% (base métaux)
Potassium tétrabromoplatinate (II)
Purity: 99.9% CAS No.: 13826-94-3 Molecular Formula: Br4K2Pt Formula Weight: 592.90 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00011376
Formule: Br₄K₂Pt
MW: 592,89 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011376
Numéro CAS: 13826-94-3
EINECS: 237-536-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité