Gallium métal ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
45841.22 45841.36
45841.22EA 492 EUR InStock
45841.22 45841.36
Gallium métal ≥99.9% (base métaux)
Gallium
Packaged in poylethylene bottle
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-55-3 Physical Form: May be solid or liquid due to ambient temperature UN No.: 2803 MDL No.: MFCD00134045
Formule: Ga
Point d'ébullition: 2403 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29 °C
Densité: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134045
Numéro CAS: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
ONU: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité