1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10181.14 A10181.22
A10181.14EA 36.7 EUR InStock
A10181.14 A10181.22
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté ≥98%
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
Purity: 98% CAS No.: 6001-64-5 Molecular Formula: C4H7Cl3O.0.5H2O Formula Weight: 186.47 (177.46anhy) Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 98-100°(anhy) Boiling Point: 167° Beilstein Reference: 878167 Merck Reference: 14,2129 MDL No.: MFCD00004461
Formule: C₄H₇Cl₃O·0.5H₂O
Point d'ébullition: 167 °C
Point de fusion: 98…100 °C (anhydr.)
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004461
Numéro CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Merck Index: 14,2129
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité