3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
A10183.03 A10183.06 A10183.14
A10183.03EA 26.8 EUR InStock
A10183.03 A10183.06 A10183.14
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol ≥97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénol
Purity: 97% CAS No.: 349-58-6 Molecular Formula: C8H4F6O Formula Weight: 230.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: 20-21° Boiling Point: 97-98°/50mm Beilstein Reference: 2123670 MDL No.: MFCD00000386
Formule: C₈H₄F₆O
MW: 230,11 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C (50 mmHg)
Point de fusion: 20…21 °C
Densité: 1.511
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000386
Numéro CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité