2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Gentisic acid methyl ester, Methyl 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A10407.06 A10407.14
A10407.06EA 92.6 EUR InStock
A10407.06 A10407.14
2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98%
2,5-Dihydroxybenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 2150-46-1 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 86-87° MDL No.: MFCD00016464
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016464
Numéro CAS: 2150-46-1
EINECS: 218-427-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité