1-Méthyl-2-thiourée ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10437.14 A10437.22 A10437.36
A10437.14EA 39.8 EUR InStock
A10437.14 A10437.22 A10437.36
1-Méthyl-2-thiourée ≥97%
1-Méthyl-2-thiourée
Purity: 98+% CAS No.: 598-52-7 Molecular Formula: C2H6N2S Formula Weight: 90.15 pH: 7 Melting Point: 119-124° Beilstein Reference: 506162 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004938
Formule: C₂H₆N₂S
MW: 90,15 g/mol
Point de fusion: 119…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004938
Numéro CAS: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité