Bromoacétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Bromoacetic ethyl ester
A10448.36 A10448.0E A10448.22
A10448.36EA 105 EUR InStock
A10448.36 A10448.0E A10448.22
Bromoacétate d'éthyle ≥98%
Bromoacétate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 105-36-2 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.00 Flash Point: 47°(117°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.506 Refractive Index: 1.4510 Appearance: Colourless Melting Point: -38° Boiling Point: 159° UN No.: 1603 MDL No.: MFCD00000191
Formule: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1.506
Point d'éclair: 47 °C (117 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000191
Numéro CAS: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
ONU: 1603
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité