Diphénylsilanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10492.22EA 73.2 EUR InStock
A10492.22 ABCRAB116343.0100 A10492.36 A10492.14
Diphénylsilanediol ≥98%
Diphénylsilanediol
Formule: C₁₂H₁₂O₂Si
MW: 216,31 g/mol
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 150 °C (déc.)
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002101
Numéro CAS: 947-42-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité